Bleu brillant de Coomassie® R250, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Synonyms: Serva Blue R, Brillant blue R, N-[4-[[4-[(4-Ethoxyphenyl)amino]phenyl][4-[ethyl[(3-sulphophenyl)methyl]amino]phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-ethyl-3-sulpho-benzenemethanaminium inner salt, sodium salt (1:1), Coomassie Blue R 250, Brilliant Cyanine 6B, Hydrogen [4-[4-(p-ethoxyanilino)-4'-[ethyl(m-sulphonatobenzyl)amino]benzhydrylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene](ethyl)(m-sulphonatobenzyl)ammonium monosodium salt, Acid Blue 83, Brilliant Blue R250, Brilliant Blue R, Brilliant indocyanine 6B
F792-01EA 0 EUR InStock
F792-01
Bleu brillant de Coomassie® R250, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Bleu brillant de Coomassie® R250
Formule: C₄₅H₄₄N₃NaO₇S₂
MW: 825.98 g/mol
Point de fusion: 174…180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041762
Numéro CAS: 6104-59-2
EINECS: 228-060-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité