Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Réactif de Folin-Ciocalteu 1,9 - 2,1 N pour le dosage des phénols, convient à la détermination des protéines totales par la méthode de Lowry, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Danger
Synonyms: Folin & Ciocalteu’s phenol reagent

M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200

F9252-100ML F9252-1L F9252-500ML
F9252-100MLEA 55.8 EUR InStock
F9252-100ML F9252-1L F9252-500ML
Réactif de Folin-Ciocalteu 1,9 - 2,1 N pour le dosage des phénols, convient à la détermination des protéines totales par la méthode de Lowry, Sigma-Aldrich®
Réactif de Folin-Ciocalteu
Folin & Ciocalteu's phenol reagent is most commonly used in the Lowry method for determining protein concentration. It has also been used for the quantification of total phenolics. In this method, protein is pretreated with copper(II) in a modified biuret reagent (alkaline copper solution
stabilized with sodium potassium tartrate). Addition of the phenol reagent generates chromogens that give increasing absorbance between 550-750nm. Normally, absorbance at the peak (750 nm) or shoulder (660 nm) are used to quantitate protein concentrations between 1 - 100 mg/ml while absorbance at 550 nm is used to quantitate higher protein concentrations.

  • Folin & Ciocalteu's phenol reagent has been used for the estimation of total phenolic content in samples.

Many modifications of the original assay procedure have been published, including methods for enhancing the color development, for determining the content of insoluble proteins, and for automating the procedure. Compounds including many buffers, chelating agents, detergents, and cyclic organic compounds can interfere with the Lowry protein assay. Folin & Ciocalteu's phenol reagent can also be used as a spray reagent in chromatographic procedures.

In the absence of copper, color intensity is determined primarily by the tyrosine and tryptophan content of the protein, and to a lesser extent by cysteine and histidine. Copper(II) has no effect on color formation by tyrosine, tryptophan, or histidine, but reduces color formation due to cysteine.


Densité: 1.22 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00132625
ONU: 3264
ADR: 8 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Turbidity) Clear
Appearance (Colour) Faint Yellow to Very Dark Yellow and Faint Green-Yellow to Very Dark Green-Yellow
Appearance (Form) Solution
Concentration 1.9 - 2.1 N
Suitability
Suitable for Use in Lowry Protein Determination
Suitable
Recommended Retest Period 4 years

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..