Fluorescein-5-EX N-hydroxysuccinimide ester, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
F9551-10MG
F9551-10MGEA 426 EUR InStock
F9551-10MG
Fluorescein-5-EX N-hydroxysuccinimide ester, Sigma-Aldrich®
Fluorescein-5-EX N-hydroxysuccinimide ester
Fluorescein-5-EX N-hydroxysuccinimide ester has been used for the labeling of antibodies.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=719c605b08fb4b032514445e2e631314a31e2eba&vid=d9b761acc134620c0836edf4734ce4ba65423e0c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité