Fluorinert™ FC-40, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ200
F9755-250ML
F9755-250MLEA 862 EUR InStock
F9755-250ML
Fluorinert™ FC-40, Sigma-Aldrich®
Fluorinert™
Fluorinert™ FC-40 is an immiscible fluorocarbon oil.
  • Suitable for haematology
  • Suitable for histology
Fluorinert™ FC-40 has been used to evaluate its compatibility with real time quantitative PCR. It has been used in the cytoskeletal contractility assay to deposit samples in dish.
For possible use as a high density chase solution in density gradient studies.
Attention: Fluorinert is a trademark of 3M Company
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00131095
Numéro CAS: 86508-42-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité