PK15 SUPEL FLASH CART 25G 40-60UM SILICA 1 * 1 Un.
Fournisseur: Merck
PK15 SUPEL FLASH CART 25G 40-60UM SILICA 1 * 1 Un.
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
PK15 SUPEL FLASH CART 25G 40-60UM SILICA 1 * 1 Un. FCISI025 1 * 1 Un.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou