Restriction enzymes, DraI, FastDigest™, Fermentas
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
FD0224
FD0224EA 78.25 EUR InStock
FD0224
Restriction enzymes, DraI, FastDigest™, Fermentas
Réactifs pour acides nucléiques Restriction Enzymes
Thermo Scientific™ FastDigest™ enzymes are an advanced line of restriction enzymes for rapid DNA digestion.
  • 100% activity of all FastDigest™ enzymes in one universal reaction buffer
  • Direct loading on gels with FastDigest™ Green buffer
  • 100% buffer compatibility with downstream applications
Designed to complete digestion in 5 to 15 minutes.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité