Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Restriction enzymes, XbaI, FastDigest™, Fermentas

Fournisseur: Thermo Fisher Scientific

FD0685 FD0684
FD0685EA 120 EUR InStock
FD0685 FD0684
Restriction enzymes, XbaI, FastDigest™, Fermentas
Réactifs pour acides nucléiques Restriction Enzymes
FastDigest XbaI is one of an advanced line of fast restriction enzymes that are all 100% active in the universal FastDigest and FastDigest green reaction buffers.

  • Direct loading on gels and 100% buffer compatibility with downstream applications
  • No star activity and 176 FastDigest enzymes available
  • Methylation sensitivity: not CpG methylation and dcm methylation-sensitive, dam methylation-sensitive
  • Optimal reaction temperature: 37 °C

The universal buffer allows rapid single-, double-, or multiple DNA digestion within 5 to 15 minutes eliminating any need for buffer change or subsequent DNA clean-up steps. DNA modifying enzymes, such as klenow fragment, T4 DNA ligase, alkaline phosphatases and T4 DNA polymerase all have 100% activity in FastDigest buffer. Therefore, enzymes for downstream applications can be directly added to the FastDigest reaction mix.

Applications include molecular cloning, restriction site mapping, genotyping, restriction fragment length polymorphism (RFLP), and SNP analysis.

Attention: For research use only. Not for use in diagnostic procedures.


Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité