Restriction enzymes, NheI, FastDigest™, fermentas
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
FD0974
FD0974EA 82.25 EUR InStock
FD0974
Restriction enzymes, NheI, FastDigest™, fermentas
Réactifs pour acides nucléiques Restriction Enzymes
Thermo Scientific™ FastDigest™ enzymes are an advanced line of restriction enzymes for rapid DNA digestion.
  • 100% activity of all FastDigest™ enzymes in one universal reaction buffer
  • Designed to complete digestion in 5 to 15 minutes
  • Direct loading on gels with FastDigest™ Green buffer
  • 100% buffer compatibility with downstream applications
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité