Lames pour micro-incisions modèle K-5310, épaisseur de lames 0.38mm - largeur 1mm - angle 25° 1 * 5 Pce
Fournisseur: PFM Medical GmbH
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Lames pour micro-incisions modèle K-5310, épaisseur de lames 0.38mm - largeur 1mm - angle 25° 1 * 5 Pce FEAT200600531 1 * 5 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou