Lames pour micro-chirurgie modèle K-5510, épaisseur de lames 0.38mm - forme crochet angle 30° - largeur 1mm 1 * 5 Pce
Fournisseur: PFM Medical GmbH
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Lames pour micro-chirurgie modèle K-5510, épaisseur de lames 0.38mm - forme crochet angle 30° - largeur 1mm 1 * 5 Pce FEAT200600551 1 * 5 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou