Lames pour micro-chirurgie modèle K-5520, épaisseur de lames 0.38mm - forme crochet angle 30° - largeur 1mm - (hauteur du tranchant réduit) 1 * 5 Pce
Fournisseur: PFM Medical GmbH
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Lames pour micro-chirurgie modèle K-5520, épaisseur de lames 0.38mm - forme crochet angle 30° - largeur 1mm - (hauteur du tranchant réduit) 1 * 5 Pce FEAT200600552 1 * 5 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou