Lames pour micro-chirurgie modèle K-5411, épaisseur de lame 0.38mm - forme courbe - largeur maxi 1mm 1 * 5 Pce
Fournisseur: PFM Medical GmbH
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Lames pour micro-chirurgie modèle K-5411, épaisseur de lame 0.38mm - forme courbe - largeur maxi 1mm 1 * 5 Pce FEAT200605411 1 * 5 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou