L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Scalpel blade remover, Feather®
Fournisseur: PFM Medical GmbH
201090000
FEAT201090000EA 9.8 EUR InStock
FEAT201090000
Scalpel blade remover, Feather®
Blade Removers and Dispensers
This disposable blade remover permits the safe and simple removal of used disposable blades from any kind and size of scalpel handle. It makes blade changes easy and ensures increased safety and hygiene because direct contact with the blade is avoided.
  • Easy handling in three steps
  • No direct contact with blades provides the greatest possible protection of medical staff against infection
  • Once the blade remover is filled with used blades, it can simply be disposed
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Scalpel blade remover, disposable, standard size, blue 1 FEAT201090000
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité