Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Vert de bromocresol sel de sodium 0,5 g/l dans l'éthanol 20% (v/v) Reag. Ph. Eur.

Fournisseur: FF-CHEMICALS

FF0180050
FFCHFF0180050EA 0 EUR InStock
FFCHFF0180050
Vert de bromocresol sel de sodium 0,5 g/l dans l'éthanol 20% (v/v) Reag. Ph. Eur.
Vert de bromocresol sel de sodium


Formule: C₂₁H₁₃Br₄NaO₅S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148898
Numéro CAS: 62625-32-5
EINECS: 263-657-4
ONU: 1170
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité