Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cérium (IV) sulfate 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse

Fournisseur: FF-CHEMICALS
Attention

FF0211000
FFCHFF0211000EA 0 EUR InStock
FFCHFF0211000
Cérium (IV) sulfate 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse
Cerium (IV) sulphate


Formule: Ce(SO₄)₂
Numéro MDL: MFCD00148852
Numéro CAS: 13590-82-4
EINECS: 237-029-5
ONU: 3264
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02002
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité