Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Potassium permanganate 0.02 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse

Fournisseur: FF-CHEMICALS

FF0760500
FFCHFF0760500EA 35.6 EUR InStock
FFCHFF0760500
Potassium permanganate 0.02 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse
Potassium permanganate


Formule: KMnO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011364
Numéro CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité