Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Formaldéhyde 37% en solution aqueuse

Fournisseur: FF CHEMICALS
Danger
Synonyms: Paraformaldehyde aqueous solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution, Formol, Formaline solution, Formalin, Methylaldehyde

FF1130250
FFCHFF1130250EA 0 EUR InStock
FFCHFF1130250
Formaldéhyde 37% en solution aqueuse
Formaldéhyde


Formule: CH₂O
MW: 30,03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003274
Numéro CAS: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
ONU: 2209
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité