Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

m-Xylène

Fournisseur: FF-CHEMICALS
Danger

FF20321000
FFCHFF20321000EA 0 EUR InStock
FFCHFF20321000
m-Xylène
m-Xylène


Formule: C₈H₁₀
Point d'ébullition: 138 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –48 °C
Densité: 0.864 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 25 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008536
Numéro CAS: 108-38-3
EINECS: 203-576-3
ONU: 1307
ADR: 3,III
Merck Index: 12,10214
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité