Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Baryum chlorure 10% en solution aqueuse

Fournisseur: FF CHEMICALS
Attention

FF20705000
FFCHFF20705000EA 0 EUR InStock
FFCHFF20705000
Baryum chlorure 10% en solution aqueuse
Baryum chlorure


Formule: BaCl₂
MW: 208,24 g/mol
Point d'ébullition: ∼100 °C (1013 hPa)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003445
Numéro CAS: 10361-37-2
EINECS: 233-788-1
ONU: 3287
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité