Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Vert de bromocrésol 0,1% dans l'éthanol

Fournisseur: FF-CHEMICALS
Danger

FF20710100
FFCHFF20710100EA 0 EUR InStock
FFCHFF20710100
Vert de bromocrésol 0,1% dans l'éthanol
Vert de bromocrésol


Formule: C₂₁H₁₄Br₄O₅S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005874
Numéro CAS: 76-60-8
EINECS: 200-972-8
ONU: 1170
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12b4d4b3d992f8e86746537bf756af442752c853&vid=553ef1836a5b191a43558f8550e78cf2e424446e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité