Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium hypochlorite (4% Cl₂) en solution aqueuse

Fournisseur: FF CHEMICALS

FF4280500
FFCHFF4280500EA 49 EUR InStock
FFCHFF4280500
Sodium hypochlorite (4% Cl₂) en solution aqueuse
Sodium hypochlorite


Formule: ClNaO
MW: 74,44 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011120
Numéro CAS: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité