Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ammoniaque 25%

Fournisseur: FF CHEMICALS
Danger
Synonyms: Ammonia aqueous, Ammonium hydroxide solution, Ammonium hydroxide, Ammonia water

FF5975000
FFCHFF5975000EA 257 EUR InStock
FFCHFF5975000
Ammoniaque 25%
Ammoniaque


Formule: NH₃
MW: 35,05 g/mol
Point d'ébullition: 32…37.7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –60…–57.5 °C
Densité: 0.88…0.91 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066650
Numéro CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
ONU: 2672
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité