Ammonium heptamolybdate tétrahydraté
Fournisseur: FF-CHEMICALS
Attention
FF60960050
FFCHFF60960050EA 516 EUR InStock
FFCHFF60960050
Ammonium heptamolybdate tétrahydraté
Ammonium heptamolybdate tetrahydrate
Formule: (NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O
Densité: 2.498 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167059
Numéro CAS: 12054-85-2
EINECS: 234-722-4
Merck Index: 13,00536
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité