Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Iode 0.05 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse

Fournisseur: FF-CHEMICALS

FF61020500
FFCHFF61020500EA 1170 EUR InStock
FFCHFF61020500
Iode 0.05 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse
Iode


Formule: I₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011355
Numéro CAS: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
ONU: 3264
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité