Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ammonium carbonate

Fournisseur: FF CHEMICALS
Attention
Synonyms: Salt of hartshorn

FF61230100
FFCHFF61230100EA 366 EUR InStock
FFCHFF61230100
Ammonium carbonate
Ammonium carbonate


Formule: (NH₄)₂CO₃
MW: 96,09 g/mol
Point de fusion: 58 °C
Densité: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010890
Numéro CAS: 506-87-6
EINECS: 208-058-0
Merck Index: 13,00508
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité