Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Argent nitrate 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse

Fournisseur: FF CHEMICALS
Attention
Synonyms: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt

FF61580500
FFCHFF61580500EA 458 EUR InStock
FFCHFF61580500
Argent nitrate 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse
Argent nitrate


Formule: AgNO₃
MW: 169,87 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003414
Numéro CAS: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
ONU: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité