Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Plomb diacétate

Fournisseur: FF CHEMICALS
Danger

FF61720005
FFCHFF61720005EA 1330 EUR InStock
FFCHFF61720005
Plomb diacétate
Diacétate de plomb


Formule: (H₃CCOO)₂Pb
Point de fusion: 280 °C
Densité: 2.55 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00012452
Numéro CAS: 301-04-2
EINECS: 206-104-4
ONU: 1616
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,05411
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité