Sachet LDPE Precision Clean II 14 x18 Matriau : Polythylne basse densit (LDPE) Coloris : Transparent Epaisseur : 100m (4mil) Dimensions : 14x18 (356x457 mm) Fabrication en salle blanche de classe 10 / ISO 4 Niveau de propret 100 selon KSC-C- 1 * 500 Pce
Fournisseur: FISHER CONTAINER
Sachet LDPE Precision Clean II 14 x18 Matriau : Polythylne basse densit (LDPE) Coloris : Transparent Epaisseur : 100m (4mil) Dimensions : 14x18 (356x457 mm) Fabrication en salle blanche de classe 10 / ISO 4 Niveau de propret 100 selon KSC-C- 1 * 500 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Sachet LDPE Precision Clean II 14 x18 Matériau : Polyéthylène basse densité (LDPE) Coloris : Transparent Epaisseur : 100µm (4mil) Dimensions : 14´x18´ (356x457 mm) Fabrication en salle blanche de classe 10 / ISO 4 Niveau de propreté 100 selon KSC-C- 1 * 500 Pce FISH10166 1 * 500 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou