Gaine de strilisation, pour fabrication de sachets pelables Strilisable par : autoclave, oxyde d'thylne, et irradiation Matriaux : une face Tyvek 1059B, une face PET/PE Dimensions : largeur 70mm Rouleau de 50 mtres 1 * 20 ROU
Fournisseur: FISHER CONTAINER CORP
Gaine de strilisation, pour fabrication de sachets pelables Strilisable par : autoclave, oxyde d'thylne, et irradiation Matriaux : une face Tyvek 1059B, une face PET/PE Dimensions : largeur 70mm Rouleau de 50 mtres 1 * 20 ROU
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Gaine de stérilisation, pour fabrication de sachets pelables Stérilisable par : autoclave, oxyde d'éthylène, et irradiation Matériaux : une face Tyvek 1059B, une face PET/PE Dimensions : largeur 70mm Rouleau de 50 mètres 1 * 20 ROU FISH1059B70 1 * 20 ROU
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou