Sachet Precision Clean II 5 x8 100 Matriau : Polythylne basse densit (LDPE) Coloris : Transparent Epaisseur : 100m (4mil) Dimensions : 5x8 (127 x 203mm) Fabrication en salle blanche de classe ISO 4 Niveau de propret 100 selon KSC-C-123H et 1 * 1.500 Pce
Fournisseur: FISHER CONTAINER CORP
Sachet Precision Clean II 5 x8 100 Matriau : Polythylne basse densit (LDPE) Coloris : Transparent Epaisseur : 100m (4mil) Dimensions : 5x8 (127 x 203mm) Fabrication en salle blanche de classe ISO 4 Niveau de propret 100 selon KSC-C-123H et 1 * 1.500 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Sachet Precision Clean II 5 x8 100µ Matériau : Polyéthylène basse densité (LDPE) Coloris : Transparent Epaisseur : 100µm (4mil) Dimensions : 5´x8´ (127 x 203mm) Fabrication en salle blanche de classe ISO 4 Niveau de propreté 100 selon KSC-C-123H et 1 * 1.500 Pce FISH123549 1 * 1.500 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou