Gaine de strilisation Tyvek/PET 320mm Gaine de strilisation, pour fabrication de sachets pelables Strilisable par : autoclave, oxyde d'thylne, et irradiation Matriaux : une face Tyvek 1059B, une face PET/PE Dimensions : largeur 320mm Rouleau de 1 * 1 Pce
Fournisseur: FISHER CONTAINER CORP
Gaine de strilisation Tyvek/PET 320mm Gaine de strilisation, pour fabrication de sachets pelables Strilisable par : autoclave, oxyde d'thylne, et irradiation Matriaux : une face Tyvek 1059B, une face PET/PE Dimensions : largeur 320mm Rouleau de 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Gaine de stérilisation Tyvek/PET 320mm Gaine de stérilisation, pour fabrication de sachets pelables Stérilisable par : autoclave, oxyde d'éthylène, et irradiation Matériaux : une face Tyvek 1059B, une face PET/PE Dimensions : largeur 320mm Rouleau de 1 * 1 Pce FISH127644 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou