Gaine LDPE Precision Clean II 36 150 Matriau : Polythylne basse densit (LDPE) Coloris : Transparent Epaisseur : 6mil (150m) Largeur : 36 (914mm) Fabrication en salle blanche de classe ISO 4 Niveau de propret 100 selon KSC-C-123H Conditionnem 1 * 15.240 cm
Fournisseur: FISHER CONTAINER CORP
Gaine LDPE Precision Clean II 36 150 Matriau : Polythylne basse densit (LDPE) Coloris : Transparent Epaisseur : 6mil (150m) Largeur : 36 (914mm) Fabrication en salle blanche de classe ISO 4 Niveau de propret 100 selon KSC-C-123H Conditionnem 1 * 15.240 cm
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Gaine LDPE Precision Clean II 36 150µ Matériau : Polyéthylène basse densité (LDPE) Coloris : Transparent Epaisseur : 6mil (150µm) Largeur : 36´ (914mm) Fabrication en salle blanche de classe ISO 4 Niveau de propreté 100 selon KSC-C-123H Conditionnem 1 * 15.240 cm FISH1600360 1 * 15.240 cm
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou