Gaine LDPE PrecisionCleanII 8 x500' 100 Matriau : Polythylne basse densit (LDPE) Coloris : Transparent Epaisseur : 100m Largeur : 8 (203 mm) Fabrication en salle blanche de classe ISO 4 Conditionnement : Rouleau de 500 pieds (152 mtres) Fabri 1 * 1 Pce
Fournisseur: FISHER CONTAINER CORP
Gaine LDPE PrecisionCleanII 8 x500' 100 Matriau : Polythylne basse densit (LDPE) Coloris : Transparent Epaisseur : 100m Largeur : 8 (203 mm) Fabrication en salle blanche de classe ISO 4 Conditionnement : Rouleau de 500 pieds (152 mtres) Fabri 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Gaine LDPE PrecisionCleanII 8 x500' 100µ Matériau : Polyéthylène basse densité (LDPE) Coloris : Transparent Epaisseur : 100µm Largeur : 8´ (203 mm) Fabrication en salle blanche de classe ISO 4 Conditionnement : Rouleau de 500 pieds (152 mètres) Fabri 1 * 1 Pce FISH1N400080 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou