Gaine LDPE Precision Clean II 18 x500' Matriau : Polythylne basse densit (LDPE) Coloris : Transparent Epaisseur : 100m Largeur : 18 (457 mm) Fabrication en salle blanche de classe ISO 4 Conditionnement : Rouleau de 500 pieds (152 mtres) Fabric 1 * 1 Pce
Fournisseur: FISHER CONTAINER
Gaine LDPE Precision Clean II 18 x500' Matriau : Polythylne basse densit (LDPE) Coloris : Transparent Epaisseur : 100m Largeur : 18 (457 mm) Fabrication en salle blanche de classe ISO 4 Conditionnement : Rouleau de 500 pieds (152 mtres) Fabric 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Gaine LDPE Precision Clean II 18 x500' Matériau : Polyéthylène basse densité (LDPE) Coloris : Transparent Epaisseur : 100µm Largeur : 18´ (457 mm) Fabrication en salle blanche de classe ISO 4 Conditionnement : Rouleau de 500 pieds (152 mètres) Fabric 1 * 1 Pce FISH1N400180 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou