Gaine LDPE Precision Clean II 36 x500' Matriau : Polythylne basse densit (LDPE) Coloris : Transparent Epaisseur : 100m Largeur : 36 (915mm) Fabrication en salle blanche de classe ISO 4 Conditionnement : Rouleau de 500 pieds (152 mtres) 1 * 1 Pce
Fournisseur: FISHER CONTAINER
Gaine LDPE Precision Clean II 36 x500' Matriau : Polythylne basse densit (LDPE) Coloris : Transparent Epaisseur : 100m Largeur : 36 (915mm) Fabrication en salle blanche de classe ISO 4 Conditionnement : Rouleau de 500 pieds (152 mtres) 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Gaine LDPE Precision Clean II 36 x500' Matériau : Polyéthylène basse densité (LDPE) Coloris : Transparent Epaisseur : 100µm Largeur : 36´ (915mm) Fabrication en salle blanche de classe ISO 4 Conditionnement : Rouleau de 500 pieds (152 mètres) 1 * 1 Pce FISH1N400360 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou