Sachets respirants Fisher Container™ Autoclavable Precision Clean®
Fournisseur: FISHER CONTAINER CORP
90726P
FISH90726PEA 966 EUR InStock
FISH90726P
Sachets respirants Fisher Container™ Autoclavable Precision Clean®
Sachets Poches de stérilisation
Le mélange de Tyvek™ et de film ultrapropre et transparent contribue à la prévention de la contamination par des particules intérieures.
  • Temps de cycle plus rapide
  • Joints solidaires moléculaires
  • Pochette pour stérilisation à la vapeur, à l'oxyde d'éthylène, par irradiation aux rayons gamma ou au peroxyde d'hydrogène
  • Double composition en Tyvek™ 1059FB et en 3Mil PCHD
Certifications: Certifié conforme par Fisher aux normes de propreté NASA™ pour répondre au niveau 100 KSC-C-123
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité