Sachets LDPE, transparents, compatible pour utilisation en salle blanche. Epaisseur 2mil (50m), Largeur 20 (508mm), Longueur 48 (1219mm). Niveau de propret 100 selon NASA JPAG 5322.1, NASA KSC-C-123J, IEST-CC- 1246D. 200pcs per carton, en vrac 1 * 200 Pce
Fournisseur: FISHER CONTAINER CORP
Sachets LDPE, transparents, compatible pour utilisation en salle blanche. Epaisseur 2mil (50m), Largeur 20 (508mm), Longueur 48 (1219mm). Niveau de propret 100 selon NASA JPAG 5322.1, NASA KSC-C-123J, IEST-CC- 1246D. 200pcs per carton, en vrac 1 * 200 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Sachets LDPE, transparents, compatible pour utilisation en salle blanche. Epaisseur 2mil (50µm), Largeur 20 (508mm), Longueur 48 (1219mm). Niveau de propreté 100 selon NASA JPAG 5322.1, NASA KSC-C-123J, IEST-CC- 1246D. 200pcs per carton, en vrac 1 * 200 Pce FISHPCII20X48X2MIL 1 * 200 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou