Gamma Irradiated Chevron Peel Pouches 6 x 9.5 + 1.5 lip w/ adhesive tape Front: 48ga PET/2mil PEEL PE Back: 1059B Tyvek 25 count per pack Triple bagged with gamma indicator dot 1 * 1.000 Pce
Fournisseur: FISHER CONTAINER CORP
Gamma Irradiated Chevron Peel Pouches 6 x 9.5 + 1.5 lip w/ adhesive tape Front: 48ga PET/2mil PEEL PE Back: 1059B Tyvek 25 count per pack Triple bagged with gamma indicator dot 1 * 1.000 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Gamma Irradiated Chevron Peel Pouches 6” x 9.5” + 1.5” lip w/ adhesive tape Front: 48ga PET/2mil PEEL PE Back: 1059B Tyvek 25 count per pack Triple bagged with gamma indicator dot 1 * 1.000 Pce FISHVWRI0039-001 1 * 1.000 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou