Embout PCTFE pour wafer 6 12-3F Embout pour pincette aspirante, modle 12-3F Pour manipulation de wafers 6 Matriau : PCTFE Dimensions (LxlxH) : 22 x 20 x 1,7 mm A utiliser avec tige articule type X, modle 104 1 * 1 Un.
Fournisseur: WINDRUSH TECHNOLOGY LTD.
Embout PCTFE pour wafer 6 12-3F Embout pour pincette aspirante, modle 12-3F Pour manipulation de wafers 6 Matriau : PCTFE Dimensions (LxlxH) : 22 x 20 x 1,7 mm A utiliser avec tige articule type X, modle 104 1 * 1 Un.
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Embout PCTFE pour wafer 6 12-3F Embout pour pincette aspirante, modèle 12-3F Pour manipulation de wafers 6´ Matériau : PCTFE Dimensions (LxlxH) : 22 x 20 x 1,7 mm A utiliser avec tige articulée type X, modèle 104 1 * 1 Un. FLUM12-3F 1 * 1 Un.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou