Support mural pour pincette NO 658 Matriau : rsine acrylique moule Pour pincettes aspirantes de type NO (Normally Open) L'aspiration est coupe quand la pincette est pose 1 * 1 Un.
Fournisseur: WINDRUSH TECHNOLOGY LTD.
Support mural pour pincette NO 658 Matriau : rsine acrylique moule Pour pincettes aspirantes de type NO (Normally Open) L'aspiration est coupe quand la pincette est pose 1 * 1 Un.
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Support mural pour pincette NO 658 Matériau : résine acrylique moulée Pour pincettes aspirantes de type NO (Normally Open) L'aspiration est coupée quand la pincette est posée 1 * 1 Un. FLUM658 1 * 1 Un.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou