PTFE vacuum wand for up to 6 inch (150 mm) wafers, normally open, Vespel tip 1 * 1 Pce
Fournisseur: WINDRUSH TECHNOLOGY LTD.
PTFE vacuum wand for up to 6 inch (150 mm) wafers, normally open, Vespel tip 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
PTFE vacuum wand for up to 6 inch (150 mm) wafers, normally open, Vespel tip 1 * 1 Pce FLUMF002-Z-09-VP 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou