Pompe vide pour pincettes FV-10-240 Avec filtration HEPA Dimensions (LxlxH) : 155 x 72 x 54mm Poids : 600g 240 volts, 5 watts Aspiration : 3,2 l/min Pression : 165 mm Hg 1 * 1 Un.
Fournisseur: WINDRUSH TECHNOLOGY
Pompe vide pour pincettes FV-10-240 Avec filtration HEPA Dimensions (LxlxH) : 155 x 72 x 54mm Poids : 600g 240 volts, 5 watts Aspiration : 3,2 l/min Pression : 165 mm Hg 1 * 1 Un.
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Pompe à vide pour pincettes FV-10-240 Avec filtration HEPA Dimensions (LxlxH) : 155 x 72 x 54mm Poids : 600g 240 volts, 5 watts Aspiration : 3,2 l/min Pression : 165 mm Hg 1 * 1 Un. FLUMFV-10-240 1 * 1 Un.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou