Pompe vide pour pincettes FV-60-240 Avec filtration HEPA Dimensions (LxlxH) : 140 x 80 x 140mm Poids : 1,9kg 240 volts, 10 watts Aspiration : 2,5 l/min Pression : 600 mm Hg 1 * 1 Un.
Fournisseur: WINDRUSH TECHNOLOGY LTD.
Pompe vide pour pincettes FV-60-240 Avec filtration HEPA Dimensions (LxlxH) : 140 x 80 x 140mm Poids : 1,9kg 240 volts, 10 watts Aspiration : 2,5 l/min Pression : 600 mm Hg 1 * 1 Un.
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Pompe à vide pour pincettes FV-60-240 Avec filtration HEPA Dimensions (LxlxH) : 140 x 80 x 140mm Poids : 1,9kg 240 volts, 10 watts Aspiration : 2,5 l/min Pression : 600 mm Hg 1 * 1 Un. FLUMFV-60-240 1 * 1 Un.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou