1-Oxyde de tétrahydrothiophène
Synonyms: Tetrahydrothiophene 1-oxide
001093-25G
FLUO001093-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001093-25G
1-Oxyde de tétrahydrothiophène
1-Oxyde de tétrahydrothiophène
Formule: C₄H₈OS
MW: 104,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005477
Numéro CAS: 1600-44-8
EINECS: 216-493-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité