Acide 2-bromocinnamique
001107-5G
FLUO001107-5GEA 0 EUR InStock
FLUO001107-5G
Acide 2-bromocinnamique
Acide 2-bromocinnamique
Formule: C₉H₇BrO₂
Numéro MDL: MFCD00016836
Numéro CAS: 7499-56-1
EINECS: 231-353-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité