Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromo-5-nitrotoluène

Synonyms: 1-Bromo-2-methyl-4-nitrobenzene

001131-25G
FLUO001131-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001131-25G
2-Bromo-5-nitrotoluène
2-Bromo-5-nitrotoluène


Formule: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,03 g/mol
Point d'ébullition: 140…143 °C (17 mmHg)
Point de fusion: 78 °C
Numéro MDL: MFCD00007281
Numéro CAS: 7149-70-4
EINECS: 230-481-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité