Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(5-Méthyl-2-thiényl)éthane-1-one


001262-25G
FLUO001262-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001262-25G
1-(5-Méthyl-2-thiényl)éthane-1-one
2-Acetyl-5-methylthiophene


Formule: C₇H₈OS
MW: 140,21 g/mol
Point d'ébullition: 65…67 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 24…28 °C
Densité: 1,119 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00014529
Numéro CAS: 13679-74-8
EINECS: 237-181-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité