4-Iodoanisole
001304-100G
FLUO001304-100GEA 0 EUR InStock
FLUO001304-100G
4-Iodoanisole
4-Iodoanisole
Formule: C₇H₇IO
MW: 234,04 g/mol
Point d'ébullition: 237 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 48…49 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001056
Numéro CAS: 696-62-8
EINECS: 211-798-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité