Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Fluorotoluène

Synonyms: 1-Fluoro-4-methylbenzene

001443-250G
FLUO001443-250GEA 0 EUR InStock
FLUO001443-250G
4-Fluorotoluène
4-Fluorotoluène


Formule: C₇H₇F
MW: 110,13 g/mol
Point d'ébullition: 116 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –57 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000358
Numéro CAS: 352-32-9
EINECS: 206-520-6
ONU: 2388
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04207
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité