1,1,1-Trifluoroiodoéthane
Attention
Synonyms: 1-Iodo-2,2,2-trifluoroethane, 2,2,2-Trifluoroethyliodide, 2-Iodo-1,1,1-trifluoroethane, 2,2,2-Trifluoroiodoethane, 1,1,1-Trifluoro-2-iodoethane
001536-25G
FLUO001536-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001536-25G
1,1,1-Trifluoroiodoéthane
1,1,1-Trifluoroiodoéthane
Formule: C₂H₂F₃I
MW: 209,94 g/mol
Point d'ébullition: 54.7 °C (1013 hPa)
Densité: 2,1499 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001082
Numéro CAS: 353-83-3
EINECS: 206-541-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité